Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Thimble
Pyrex™ Borosilicate Glass Thimble is highly resistant to chemical attack.
Marca:  Pyrex 3840/02M
Codice prodotto. 15507730
  • 391.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Borosilicate glass with sintered glass disc to support solid sample
  • Useful for chemical applications where weighing extracted material is required
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
26 mm
Useful for chemical applications where it is required to weigh the extracted material
Sintered Glass disc
Filter Thimble
Borosilicate Glass
Porosity 1
95 mm