Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Thimble
Pyrex™ Borosilicate Glass Thimble is highly resistant to chemical attack.
322.00€ - 391.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Useful for chemical applications where it is required to weigh the extracted material |
Grado | Porosity 1 |
Include | Sintered Glass disc |
Lunghezza (sistema metrico) | 95 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15507730
|
Pyrex
3840/02M |
26 mm |
391.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15517730
|
Pyrex
3845/02M |
36 mm |
322.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Borosilicate glass with sintered glass disc to support solid sample
- Useful for chemical applications where weighing extracted material is required
Specifica
Borosilicate Glass | |
Porosity 1 | |
95 mm |
Useful for chemical applications where it is required to weigh the extracted material | |
Sintered Glass disc | |
Filter Thimble |
Titolo del prodotto
Pyrex™ Borosilicate Glass Thimble