Learn More
Beuta da vuoto in vetro borosilicato con connettore filettato Pyrex™
In vetro borosilicato. Fiasca Büchner in Pyrex™ con connettore a vite filettato. Struttura pesante delle pareti per applicazioni di filtrazione a vuoto e collo smerigliato per accettare un tappo forato di gomma. Il braccio laterale include un connettore a vite filettato in PTFE per un facile e sicuro montaggio del tubo di vuoto da 9mm. Conforme a ISO 6556.
Marca: Pyrex 1170/04SC
322.15 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.31200kg
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass. Pyrex™ Büchner Flask with Screw Thread Connector features heavy wall construction for vacuum filtration applications, and tooled neck to accept a drilled rubber stopper. Sidearm includes a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9mm bore vacuum tubing. Complies with ISO 6556.
- Complies with ISO 6556
- Büchner flasks with heavy wall construction for vacuum filtration applications
- sidearm features a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9mm bore vacuum tubing
- With tooled neck to accept a drilled rubber stopper
Specifica
ISO 6556, DIN 12476 | |
250 mL | |
155 mm | |
85 mm |
35 mm (Neck I.D.) | |
Vetro borosilicato | |
Connettore filettato in PTFE |