Learn More
Beuta da vuoto in vetro borosilicato con connettore filettato Pyrex™
In vetro borosilicato. Fiasca Büchner in Pyrex™ con connettore a vite filettato. Struttura pesante delle pareti per applicazioni di filtrazione a vuoto e collo smerigliato per accettare un tappo forato di gomma. Il braccio laterale include un connettore a vite filettato in PTFE per un facile e sicuro montaggio del tubo di vuoto da 9mm. Conforme a ISO 6556.
183.00€ - 498.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 6556, DIN 12476 |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Include | Connettore filettato in PTFE |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro sistema metrico) interno tubo | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro sistema metrico) interno tubo | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11377834
|
Pyrex
1170/10SC |
2000 mL | 60 mm (Neck I.D.) | 166 mm | 260 mm |
183.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11337834
|
Pyrex
1170/06SC |
500 mL | 35 mm (Neck I.D.) | 105 mm | 185 mm |
498.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11397834
|
Pyrex
1170/14SC |
5 L | 68 mm (Neck I.D.) | 220 mm | 385 mm |
317.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12059012
|
Pyrex
1170/02SC |
100 mL | 24 mm (Neck I.D.) | 64 mm | 105 mm |
392.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12559125
|
Pyrex
1170/08SC |
1000 mL | 45 mm (Neck I.D.) | 135 mm | 230 mm |
463.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11317834
|
Pyrex
1170/04SC |
250 mL | 35 mm (Neck I.D.) | 85 mm | 155 mm |
376.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12962831
|
Pyrex
1170/02SC |
100 mL | 24 mm (Neck I.D.) | 64 mm | 105 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass. Pyrex™ Büchner Flask with Screw Thread Connector features heavy wall construction for vacuum filtration applications, and tooled neck to accept a drilled rubber stopper. Sidearm includes a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9mm bore vacuum tubing. Complies with ISO 6556.
- Conforme a ISO 6556
- Fiasche Büchner con struttura a pareti pesanti per applicazioni di filtrazione a vuoto
- Il braccio laterale si compone di un connettore filettato in PTFE per l’inserimento semplice e sicuro di un tubo per vuoto con foro di 9 mm
- Con collo lavorato per accogliere un tappo forato in gomma
Specifica
ISO 6556, DIN 12476 | |
Vetro borosilicato | |
Connettore filettato in PTFE |