Learn More
Beuta da vuoto in vetro borosilicato con uscita laterale Pyrex™
In vetro borosilicato a norma ISO 6556. La fiasca da vuoto in vetro borosilicato con uscita laterale Pyrex™ è dotata di pareti spesse per aumentare la resistenza meccanica mentre la base chiodata riduce al minimo l'abrasione della superficie. Queste fiasche di tipo Büchner includono un'uscita laterale in vetro integrale per accogliere un tubo flessibile con foro da 9 mm necessario per la filtrazione a vuoto.
Marca: Pyrex 1170/14D
395.87 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.93400kg
Descrizione
Manufactured from Borosilicate Glass and complies with ISO 6556. Pyrex™ Borosilicate Glass Vacuum Filter Flask with Side Arm features heavy walls to provide increased mechanical strength while 'studded' base minimises surface abrasion. These Büchner type flasks include an integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing necessary for vacuum filtration.
- Büchner type flasks for vacuum filtration
- Heavy walls provide increased mechanical strength
- Studded base to minimise surface abrasion
- With integral glass sidearm to accept 9mm bore flexible tubing
Specifica
ISO 6556 | |
68 mm | |
Vetro borosilicato | |
220 mm |
Style: Erlenmeyer | |
5 L | |
385 mm | |
67 |