Learn More
Beuta da vuoto in vetro borosilicato con uscita laterale Pyrex™
In vetro borosilicato a norma ISO 6556. La fiasca da vuoto in vetro borosilicato con uscita laterale Pyrex™ è dotata di pareti spesse per aumentare la resistenza meccanica mentre la base chiodata riduce al minimo l'abrasione della superficie. Queste fiasche di tipo Büchner includono un'uscita laterale in vetro integrale per accogliere un tubo flessibile con foro da 9 mm necessario per la filtrazione a vuoto.
44.05€ - 1145.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 6556 |
---|---|
Descrizione | Style: Erlenmeyer |
Materiale | Vetro borosilicato |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno collo | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno collo | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11931548
|
Pyrex
1170/02M |
100 mL | 24 mm | 64 mm | 105 mm |
461.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11941548
|
Pyrex
1170/04M |
250 mL | 34 mm | 85 mm | 155 mm |
794.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11951548
|
Pyrex
1170/06M |
500 mL | 35 mm | 105 mm | 185 mm |
662.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12693182
|
Pyrex
1170/08M |
1000 mL | 45 mm | 135 mm | 230 mm |
505.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12089897
|
Pyrex
1170/10D |
2000 mL | 60 mm | 166 mm | 260 mm |
242.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12559965
|
Pyrex
1170/12M |
3000 mL | 68 mm | 187 mm | 335 mm |
1145.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11387834
|
Pyrex
1170/14D |
5 L | 68 mm | 220 mm | 385 mm |
540.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15167203
|
Pyrex
1170/08M |
1000 mL | 45 mm | 135 mm | 230 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Manufactured from Borosilicate Glass and complies with ISO 6556. Pyrex™ Borosilicate Glass Vacuum Filter Flask with Side Arm features heavy walls to provide increased mechanical strength while 'studded' base minimises surface abrasion. These Büchner type flasks include an integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing necessary for vacuum filtration.
- Conforme a ISO 6556
- Fiasche di tipo Büchner per filtrazione a vuoto
- Le pareti pesanti forniscono una maggiore resistenza meccanica
- Base lavorata per minimizzare l’abrasione della superficie
- Con braccio laterale in vetro integrale per permettere l’inserimento di tubi flessibili con foro da 9 mm
Specifica
ISO 6556 | |
Style: Erlenmeyer | |
Vetro borosilicato |