Learn More
Pyrex™ Class A Glass Cylinder with Polyethylene Stopper
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass.
Marca:  Pyrex 3212/16
662.15 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15737957
  • 718.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 17-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Complies with ISO 4788
  • Printed with a batch code for downloadable batch certificate
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • Graduations in white enamel for improved visibility with dark colored solutions
  • Supplied with polyethylene stopper
  • Robust hexagonal glass foot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hexagonal
Glass
A
505 mm
45/40
Graduated Cylinder
ISO 4788
1000 mL
Polyethylene Stopper
Polyethylene