Learn More
Pyrex™ Class A Glass Cylinder with Polyethylene Stopper
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass.
52.45€ - 810.00€
Specifica
Tipo di base | Hexagonal |
---|---|
Tipo | Graduated Cylinder |
Materiale | Glass |
Certificazione/Conformità | ISO 4788 |
Classe | A |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15333534
|
Pyrex
3212/04 |
10 mL |
52.45€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15717957
|
Pyrex
3212/14 |
500 mL |
810.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15737947
|
Pyrex
3212/06 |
25 mL |
313.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15737957
|
Pyrex
3212/16 |
1000 mL |
718.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15757947
|
Pyrex
3212/08 |
50 mL |
68.85€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15757957
|
Pyrex
3212/18 |
2000 mL |
211.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15777947
|
Pyrex
3212/10 |
100 mL |
78.95€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15797947
|
Pyrex
3212/12 |
250 mL |
549.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Complies with ISO 4788
- Printed with a batch code for downloadable batch certificate
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
- Graduations in white enamel for improved visibility with dark colored solutions
- Supplied with polyethylene stopper
- Robust hexagonal glass foot
Specifica
Hexagonal | |
Glass | |
A | |
Polyethylene |
Graduated Cylinder | |
ISO 4788 | |
Polyethylene Stopper |