Learn More
Corning™ Cilindri di clonazione PYREX™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11997595 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6 mm
8 mm
10 mm
Altezza (sistema metrico):
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 125
Codice prodotto. 11997595
Marca: Corning™ 316610
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Create identical cells by surrounding a single cell or group of cells
Clone a single cell or group of cells by surrounding them with this glass cylinder. Dip the end of the cylinder into a sterile silicone grease before pressing to the bottom of a culture flask to create an ­isolated well.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Altezza (sistema metrico) 10 mm
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema imperiale) 0.39 in.
Product Type Cloning Cylinder
Altezza (sistema imperiale) 0.39 in.