Learn More
Pyrex™ Graduated Dropping Funnel with Glass Key
Used to transfer fluids.
Marca: Pyrex 3590/06
165.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Complies with ISO 4800 type 4
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Double graduated scale showing approximate volume contained/dispensed
- Graduations in white enamel
- With interchangeable glass key
- Supplied with glass stopper
Specifica
500 mL | |
Yes | |
10mL |
Borosilicate Glass | |
Glass stopper and key | |
Dropping Funnel |