Learn More
Pyrex™ Graduated Dropping Funnel with Glass Key
Used to transfer fluids.
137.00€ - 221.00€
Specifica
Graduato Yes
Product Type Dropping Funnel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11333684
Vedere i documenti
Pyrex
3590/08
1000 mL
221.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11313684
Vedere i documenti
Pyrex
3590/04
250 mL
158.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11323684
Vedere i documenti
Pyrex
3590/06
500 mL
179.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11303684
Vedere i documenti
Pyrex
3590/02
100 mL
148.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12433481
Vedere i documenti
Pyrex
3590/01
50 mL
137.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Complies with ISO 4800 type 4
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Double graduated scale showing approximate volume contained/dispensed
  • Graduations in white enamel
  • With interchangeable glass key
  • Supplied with glass stopper
Specifica
Specifica
Yes
Dropping Funnel