Learn More
Corning™ Pipette sierologiche monouso in vetro PYREX™ confezionate singolarmente
Calibrate per l'erogazione (TD) con blow-out. Le pipette sierologiche in vetro avvolte individualmente monouso Corning™ Pyrex™ offrono puntali lunghi, sottili e smussati per velocizzare e agevolare il pipettaggio.
Marca:  Corning™ 7077-2N
Codice prodotto. 13003093
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
These pipets, calibrated 'To Deliver' with blow-out, offer long, slender, tapered tips to make ­pipetting go faster and easier. All pipets have negative graduations and fire-polished tips for ­burr-free, even flow rates. Easy-open Steri-ViewTM wrappers (one side paper, one side plastic) have color-coded sizes printed directly on the paper for easy identification by size. Colors conform to ISO standards. Reference: ASTM E-714.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Order Info
Imballate singolarmente in involucri Steri-View™ facili da aprire o in stock in sacchetti di plastica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ASTM E714
0.2 ml
0.06 oz.
2 ml
Vetro
0.01 ml
Profilo rotondo
Verde
Pipetta sierologica
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Corning™ Pipette sierologiche monouso in vetro PYREX™ confezionate singolarmente > 2 mL