Learn More
Corning™ Provette monouso in vetro senza bordo PYREX™
GREENER_CHOICE
In vetro borosilicato per ridurre le variazioni di pH e i contaminanti. Le provette monouso in vetro senza bordo con fondo sferico Corning™ PYREX™ sono progettate per attività batteriologiche generiche e di coltura di tessuti.
Marca:  Corning™ 99445-16
73.25 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11952288
  • 110.00€ / pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass to reduce pH changes and contaminants. Corning™ PYREX™ Disposable Round-Bottom Rimless Glass Tubes are designed for both tissue culture and general bacteriological work.
These one-use culture tubes are packaged for your convenience in easy-to-open, easy-to-use packs. The three small sizes come in a dispenser arrangement, and the larger sizes are bulk-packed. Made of borosilicate glass to reduce pH changes and contaminants potentially leached from soda-lime glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
15 ml
Vetro borosilicato
Per colture di tessuti e analisi batteriologiche generali
Sfusi
Non-sterile
16 mm
100 mm
Nessuno
No
No
Culture Tube
Titolo del prodotto
Corning™ Provette monouso in vetro senza bordo PYREX™ > 100 mm; 15 mL