Learn More
Corning™ Provette monouso in vetro senza bordo PYREX™
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 ml
6 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28.5 ml
36 ml
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass to reduce pH changes and contaminants. Corning™ PYREX™ Disposable Round-Bottom Rimless Glass Tubes are designed for both tissue culture and general bacteriological work.
These one-use culture tubes are packaged for your convenience in easy-to-open, easy-to-use packs. The three small sizes come in a dispenser arrangement, and the larger sizes are bulk-packed. Made of borosilicate glass to reduce pH changes and contaminants potentially leached from soda-lime glass.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 4 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Monouso | Sì |
| Da utilizzare con | Per colture di tessuti e analisi batteriologiche generali |
| Tipo di etichetta | Nessuno |
| Imballaggio | Sfusi |
| Con bordo | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | No |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering