Learn More
Corning™ Provette monouso in vetro senza bordo PYREX™
Codice prodotto. 13043073 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 ml
6 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28.5 ml
36 ml
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 13043073
Marca: Corning™ 9944513
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In vetro borosilicato per ridurre le variazioni di pH e i contaminanti. Le provette monouso in vetro senza bordo con fondo sferico Corning™ PYREX™ sono progettate per attività batteriologiche generiche e di coltura di tessuti.
Manufactured from borosilicate glass to reduce pH changes and contaminants. Corning™ PYREX™ Disposable Round-Bottom Rimless Glass Tubes are designed for both tissue culture and general bacteriological work.
These one-use culture tubes are packaged for your convenience in easy-to-open, easy-to-use packs. The three small sizes come in a dispenser arrangement, and the larger sizes are bulk-packed. Made of borosilicate glass to reduce pH changes and contaminants potentially leached from soda-lime glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro borosilicato
Monouso
Da utilizzare con Per colture di tessuti e analisi batteriologiche generali
Tipo di etichetta Nessuno
Imballaggio Sfusi
Con bordo No
Sterilità Non-sterile
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Product Type Culture Tube