Learn More
Pyrex™ Anelli antigoccia in ETFE Pyrex™
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
32 mm
45 mm
Descrizione
Prevent drips while pouring. Pyrex™ ETFE Pouring Rings work well with high temperature applications.
- For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
- Ideal for applications involving high temperatures
- Red colored ethylene-tetrafluoroethylene pouring ring
- Withstands hot air sterilisation up to 180°C
Specifica
Specifica
Colore | Red |
Materiale | ETFE |
Quantità | 10/PK. |
Sterilità | Dry Heat Sterilized |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 32 mm |
Autoclavabile | Non autoclavabile |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Media-lab 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles |
Titolo del prodotto
Pyrex™ Anelli antigoccia in ETFE Pyrex™ >