Learn More
Portafiltro Pyrex™
For use with Pyrex™ Borosilicate Glass Filtration System.
Marca:  Pyrex 5809/2
132.04 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12754308
  • 146.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For use with Pyrex™ Borosilicate Glass Filtration System.
  • Funnel 300ml capacity
  • Fully autoclavable
  • Ideal for microbiology
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    Autoclavable
    Vetro borosilicato Pyrex
    Filtration System Funnel
    Filtration System
    1EA
    Documenti
    One moment while we fetch your results.
    Titolo del prodotto
    Portafiltro Pyrex™ > Funnel