Learn More
Cilindro in vetro con scala graduata bianca Pyrex™
Realizzati in base a tolleranze di classe B. I cilindri in vetro Pyrex con graduazioni in bianco hanno una robusta base esagonale.
Marca: Pyrex 3200/18MP
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Complies with ISO 4788
- Manufactured to Class B tolerances
- Robust hexagonal foot
- White enamel graduations which remain visible when using dark colored solutions
- Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
Specifica
Hexagonal | |
Round | |
±20 ml | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
2000 ml | |
Smalto bianco |
White | |
Graduated Cylinder | |
Vetro borosilicato | |
B | |
505 mm | |
20 ml |