Learn More
Cilindro in vetro con scala graduata bianca Pyrex™
Realizzati in base a tolleranze di classe B. I cilindri in vetro Pyrex con graduazioni in bianco hanno una robusta base esagonale.
20.60€ - 156.00€
Specifica
Tipo di base | Hexagonal |
---|---|
Scale Color | White |
Forma | Round |
Tipo | Graduated Cylinder |
Materiale | Vetro borosilicato |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11323564
|
Pyrex
3200/16MP |
1000 ml | 10 ml |
88.05€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11313564
|
Pyrex
3200/10MP |
100 ml | 1 ml |
34.35€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11383554
|
Pyrex
3200/04MP |
10 ml | 0.2 ml |
20.60€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11333564
|
Pyrex
3200/18MP |
2000 ml | 20 ml |
97.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10365380
|
Pyrex
3200/12MP |
250 ml | 2 ml |
38.85€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11393554
|
Pyrex
3200/06MP |
25 ml | 0.5 ml |
24.15€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10203640
|
Pyrex
3200/14MP |
500 ml | 5 ml |
62.40€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11303564
|
Pyrex
3200/08MP |
50 ml | 1 ml |
28.95€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15557700
|
Pyrex
3200/02MP |
5 mL | 0.1 mL |
156.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Conforme a ISO 4788
- Prodotto in base alle tolleranze di Classe B
- Robusta base esagonale
- Graduazioni in smalto bianco che rimangono visibili durante l’uso di soluzioni di colore scuro
- In vetro borosilicato resistente agli agenti chimici
Specifica
Hexagonal | |
Round | |
Vetro borosilicato | |
Smalto bianco |
White | |
Graduated Cylinder | |
B |