Learn More
Cilindro in vetro con scala graduata bianca Pyrex™
Realizzati in base a tolleranze di classe B. I cilindri in vetro Pyrex con graduazioni in bianco hanno una robusta base esagonale.
Marca:  Pyrex 3200/06MP
22.94 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11393554
  • 24.75€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 17-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Complies with ISO 4788
  • Manufactured to Class B tolerances
  • Robust hexagonal foot
  • White enamel graduations which remain visible when using dark colored solutions
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hexagonal
Round
±0.5 ml
BS 604, DIN 12680, ISO 4788
25 ml
Smalto bianco
White
Graduated Cylinder
Vetro borosilicato
Classe B
170 mm
0.5 ml