Learn More
Pyrex™ Glass Roller Bottles Codice prodotto.: 10467790
Spedizione stimata: 23-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Pyrex™ Glass Roller Bottles
Codice prodotto. 10467790
284 mm
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
284 mm
Codice prodotto. 10467790
Marca: Pyrex 1528/02
Spedizione stimata: 23-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for cell culture work
  • Ideal for cell culture work
  • Pyrex™ borosilicate glass, specially selected for surface finish and optical clarity
  • Wide neck for easy cell harvesting
  • Non-toxic polypropylene screw cap
  • Autoclavable up to 121°C
  • Fits standard roller apparatus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for culture work
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 2/PK
Closure Included
Autoclavabile Autoclavable
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 284 mm
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 110 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Information
Titolo del prodotto
Pyrex™ Glass Roller Bottles >