Learn More
Corning™ PYREX™ GL45 Screw Cap with Plug Seal
Nonsterile, reusable caps
108.35€ - 122.77€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Graduated Erlenmeyer flasks and media bottles
Product Type Cap
Dimensioni filo GL 45
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Materiale chiusura Colore chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale chiusura Colore chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
11941831
Vedere i documenti
Corning™
1395-45LTC
Polipropilene Arancione
122.77€
pezzi 20
Spedizione stimata: 11-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17223484
Vedere i documenti
Corning™
1395-45HTC
PBT Red
108.35€
pezzi 10
Spedizione stimata: 16-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Nonsterile, reusable caps
These are various sizes and types of screw caps for use with storage bottles.
Specifica
Specifica
Graduated Erlenmeyer flasks and media bottles
GL 45
Reusable
Cap
Autoclavable
Non-sterile
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Corning™ PYREX™ GL45 Screw Cap with Plug Seal