Learn More
Bottiglie per terreni di coltura/da laboratorio con tappo in poliestere termoplastico Pyrex™
Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass. Pyrex™ Media-lab Bottles with Thermoplastic Polyester Cap includes chemically resistant PTFE sealing disc and pouring ring. White graduations and marking spot add easy volume assessment. Withstands hot air sterilization up to 180° C. Complies with ISO 4796.
45.35€ - 324.00€
Specifica
Include High temperature cap and pouring ring
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità ISO 4796
Closure Included
Materiale chiusura Thermoplastic Polyester
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
15201499
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Pyrex
1516/01RED
25 mL 25 mm
142.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 05-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15211499
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Pyrex
1516/02RED
50 mL 32 mm
202.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15221499
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Pyrex
1516/04RED
100 mL 45 mm
231.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15231499
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Pyrex
1516/06RED
250 mL 45 mm
239.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 09-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15241499
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Pyrex
1516/08RED
500 mL 45 mm
270.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 09-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15251499
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Pyrex
1516/10RED
1000 mL 45 mm
324.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 10-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10660191
Vedere i documenti
Pyrex
1516/12RED
2000 ml 45 mm N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
  • Bottles complete with thermoplastic polyester cap, PTFE sealing disc, and pouring ring
  • Withstands hot air sterilization up to 180° C
  • PTFE sealing disc resists chemical corrosion
  • White graduations and marking spot add easy volume assessment
  • Complies with ISO 4796
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Specifica
Specifica
High temperature cap and pouring ring
ISO 4796
Thermoplastic Polyester
Borosilicate Glass
Cap
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Bottiglie per terreni di coltura/da laboratorio con tappo in poliestere termoplastico Pyrex™