Learn More
Bottiglie per reagenti con imboccatura stretta in vetro borosilicato senza tappo Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
10000 ml
15,000 mL
2000 mL
20000 ml
250 mL
500 mL
5000 mL
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ superior strength borosilicate glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Narrow Mouth Reagent Bottles are ideal for storing chemicals in the laboratory. Use rubber stoppers (not included) to secure.
- Unground neck for use with rubber stoppers (not supplied)
- Borosilicate glass provides strong chemical resistance
- Complies with ISO 4796
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 20000 ml |
Materiale | Vetro borosilicato |
ID collo (sistema metrico) | 59mm |
Quantità | Ciascuno |
Finitura collo | Unground |
Certificazione/Conformità | ISO 4796 |
Closure Included | No |
Bocca | Stretta |
Altezza (sistema metrico) | 492 mm |
Diametro (sistema metrico) | 288 mm |
Titolo del prodotto
Bottiglie per reagenti con imboccatura stretta in vetro borosilicato senza tappo Pyrex™ >