Learn More
Cilindro di Nessler Pyrex™
In vetro borosilicato scelto appositamente perché privo di difetti visibili o di colore. I tubi di Nessler MBL™ vengono utilizzati per l'analisi colorimetrica come il colore APHA. Il colore della sostanza di un campione viene confrontato visivamente con una soluzione standard.
21.40€ - 30.00€
Specifica
Tipo di base Flat
Forma Round
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Color Comparison of Samples
Product Type Nessler Cylinder
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Graduazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Graduazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
12413601
Vedere i documenti
MBL
CRC322
100 mL 50 mL
21.40€
pezzi 2
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11399633
Vedere i documenti
MBL
CRC320
50 ml 50 ml
30.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured with borosilicate glass specially selected for freedom from color or visible defects. MBL™ Nessler Cylinders are used for colorimetric analysis such as APHA color. Color of a sample substance is visually compared to a standard solution.
  • Base del cilindro: otticamente piatta per la massima chiarezza
  • Volume con corsa nominale fissa: disponibile in 50 e 100 ml
  • Graduazioni: contrassegnate solo a 50 e 100 ml
  • Unità: vendute in coppia per uniformità dei confronti
Specifica
Specifica
Flat
Borosilicate Glass
Nessler Cylinder
Round
Color Comparison of Samples
50 mL