Learn More
Imbuto separatore a goccia in vetro con chiavetta in PTFE
In vetro Pyrex™ per garantire prestazioni esenti da corrosione. L'imbuto separatore a goccia in vetro con chiavetta in vetro Pyrex™ è conforme agli standard ISO 4800 tipo 2. Con tappo in vetro e chiavetta in PTFE intercambiabile.
Marca:  Pyrex 2180/06M
159.60 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11363684
  • 173.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ glass for corrosion-free performance. Pyrex™ Pear-Shaped Glass Separating Funnel with Glass Key complies with ISO 4800 Type 2 Standards. Includes glass stopper and interchangeable PTFE key.
  • Complies with ISO 4800 Type 2
  • Manufactured from Pyrex™ glass for corrosion-free performance
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with glass stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
250 ml
ISO 4800
2.5 mm
24/29
Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
1 conf.
Vetro
Separatory Funnel