Learn More
Imbuto separatore a goccia in vetro con chiavetta in PTFE
In vetro Pyrex™ per garantire prestazioni esenti da corrosione. L'imbuto separatore a goccia in vetro con chiavetta in vetro Pyrex™ è conforme agli standard ISO 4800 tipo 2. Con tappo in vetro e chiavetta in PTFE intercambiabile.
127.00€ - 349.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 4800 |
Quantità | Conf. da 1 |
Stopper Material | Vetro |
Product Type | Separatory Funnel |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Valvola di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Valvola di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11377944
|
Pyrex
2180/10M |
1000 ml | 4 mm |
188.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11353684
|
Pyrex
|
100 ml | 1.5 mm |
141.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11383684
|
Pyrex
2180/12M |
2000 ml | 6 mm |
277.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11363684
|
Pyrex
2180/06M |
250 ml | 2.5 mm |
168.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11393684
|
Pyrex
2180/14M |
5000 ml | 6 mm |
349.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11373684
|
Pyrex
2180/08M |
500 ml | 4 mm |
180.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11343684
|
Pyrex
2180/02M |
50 mL | 1.5mm; Glass |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ glass for corrosion-free performance. Pyrex™ Pear-Shaped Glass Separating Funnel with Glass Key complies with ISO 4800 Type 2 Standards. Includes glass stopper and interchangeable PTFE key.
- Conforme a ISO 4800 Tipo 2
- Prodotto in vetro borosilicato Pyrex™ per prestazioni esenti da corrosione
- Con chiavetta in PTFE intercambiabile
- Con tappo in vetro
Specifica
Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass | |
Conf. da 1 | |
Separatory Funnel |
ISO 4800 | |
Vetro |