Learn More
Imbuto separatore a goccia in vetro con chiavetta in PTFE
In vetro Pyrex™ per garantire prestazioni esenti da corrosione. L'imbuto separatore a goccia in vetro con chiavetta in vetro Pyrex™ è conforme agli standard ISO 4800 tipo 2. Con tappo in vetro e chiavetta in PTFE intercambiabile.
Marca: Pyrex 2180/10M
178.60 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ glass for corrosion-free performance. Pyrex™ Pear-Shaped Glass Separating Funnel with Glass Key complies with ISO 4800 Type 2 Standards. Includes glass stopper and interchangeable PTFE key.
- Complies with ISO 4800 Type 2
- Manufactured from Pyrex™ glass for corrosion-free performance
- With interchangeable PTFE key
- Supplied with glass stopper
Specifica
1000 ml | |
ISO 4800 | |
4 mm | |
29/32 |
Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass | |
Conf. da 1 | |
Vetro | |
Separatory Funnel |