Learn More
Tappi a vite fenolici con disco in gomma con liner in PTFE Pyrex™
Da utilizzare con flaconi per reagenti, provette per coltura e altri flaconi con coperchio svitabile. I tappi a vite in PBT Pyrex™ sono disponibili in vari formati per soddisfare le diverse esigenze di laboratorio. I dischi sigillanti assicurano una tenuta interna inerte, resistenza a vapore di umidità e sono ideali per attività di coltura.
Marca:  Pyrex 4503/15
Codice prodotto. 10165324
  • 77.30€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 09-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PTFE faced sealing disc for chemical resistance
  • Withstands hot air sterilization to 180deg.C
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tappo a vite
Plastica fenolica
15 mm
Autoclavable
Tappo a vite
Inserto in gomma rivestito in PTFE
20/conf.
Gomma rivestita in PTFE
Culture tubes
Titolo del prodotto
Tappi a vite fenolici con disco in gomma con liner in PTFE Pyrex™ > Thread size: SVL 15mm