missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tappi a vite fenolici con disco in gomma con liner in PTFE Pyrex™

Da utilizzare con flaconi per reagenti, provette per coltura e altri flaconi con coperchio svitabile. I tappi a vite in PBT Pyrex™ sono disponibili in vari formati per soddisfare le diverse esigenze di laboratorio. I dischi sigillanti assicurano una tenuta interna inerte, resistenza a vapore di umidità e sono ideali per attività di coltura.

Marca:  Pyrex 4503/30

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15985410

  • 147.00€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • PTFE faced sealing disc for chemical resistance
  • Withstands hot air sterilization to 180deg.C
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Tappo a vite
Plastica fenolica
30 mm
Autoclavable
Tappo a vite
Inserto in gomma rivestito in PTFE
20/conf.
Gomma rivestita in PTFE
Culture tubes
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Tappi a vite fenolici con disco in gomma con liner in PTFE Pyrex™ > Thread size: SVL 30mm

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato