Learn More
Corning™ Matracci per coltura e titolazione PYREX™ per impieghi gravosi
Fiasche adatte a diverse applicazioni. Le fiasche di Erlenmeyer PYREX™ per impieghi gravosi a collo largo sono progettate per una maggiore durata e un'elevata resistenza alle sostanze chimiche, con parte superiore robusta e lavorata e imboccatura larga.
Marca: Corning™ 5100-250
107.84 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.62140kg
Descrizione
Use these flasks for a variety of applications. PYREX™ Wide Neck Heavy-Duty Erlenmeyer Flasks are designed for longer life and feature a high resistance to chemical attack, rugged tooled top finish and wide mouth.
A wide mouth flask especially recommended for use as a titration flask. For convenience, these flasks are graduated to show the approximate capacity and have an extra large marking spot.
Specifica
Bordo per impieghi gravosi | |
250 ml | |
Da 50 a 200 ml | |
7.24 in. | |
Wide Mouth | |
12/Pk. | |
Marcatura quadrata bianca extra large | |
Larga | |
106 mm |
4.17 in. | |
Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass | |
25 ml | |
18.4 cm | |
48/Cs. | |
Conico | |
Reusable | |
Non-sterile | |
8 |