Learn More
Corning™ Matracci per coltura e titolazione PYREX™ per impieghi gravosi
Fiasche adatte a diverse applicazioni. Le fiasche di Erlenmeyer PYREX™ per impieghi gravosi a collo largo sono progettate per una maggiore durata e un'elevata resistenza alle sostanze chimiche, con parte superiore robusta e lavorata e imboccatura larga.
84.05€ - 152.00€
Specifica
Descrizione | Bordo per impieghi gravosi |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass |
Stile collo | Wide Mouth |
Forma | Conico |
Superficie di scrittura | Marcatura quadrata bianca extra large |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Intervallo di graduazione | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Intervallo di graduazione | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12535017
|
Corning™
5100-250 |
250 ml | 106 mm | Da 50 a 200 ml | 18.4 cm |
152.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12565007
|
Corning™
5100-500 |
500 ml | 137 mm | Da 100 a 500 ml | 23.8 cm |
84.05€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12525017
|
Corning™
5100-125 |
125 ml | 84 mm | 50 - 125 ml | 14.6 cm |
144.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12201408
|
Corning™
5100-1L |
1000 ml | 168 mm | 250 - 1000 ml | 29.2 cm |
139.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10642091
|
Corning™
5100-2L |
2000 ml | 198 mm | Da 400 a 1800 ml | 37.2 cm |
119.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Use these flasks for a variety of applications. PYREX™ Wide Neck Heavy-Duty Erlenmeyer Flasks are designed for longer life and feature a high resistance to chemical attack, rugged tooled top finish and wide mouth.
- In vetro borosilicato PYREX™ per una maggiore durata
- Graduazioni bianche e area di scrittura
- Meccanicamente più robuste rispetto alle fiasche standard
- Bordi rinforzati per una maggiore robustezza e resistenza alle fratture da impatto
- Ottime prestazioni termiche
Specifica
Bordo per impieghi gravosi | |
Wide Mouth | |
Marcatura quadrata bianca extra large | |
Larga |
Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass | |
Conico | |
Reusable | |
Non-sterile |