Descrizione
- Complies with ISO 4796
- Borosilicate glass with unground neck
- For use with rubber stoppers (not supplied)
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 10 L |
Materiale | Borosilicate Glass |
Certificazione/Conformità | ISO 4796 |
Bocca | Unground Wide |
Product Type | Reagent Bottle |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rubber Stoppers |
Titolo del prodotto
Pyrex™ Wide Neck Reagent Bottle >