Learn More
Cefoperazone dihydrate, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15947452
Cefoperazone dihydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15947452 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
100 mg
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Codice prodotto. 15947452
Marca: Honeywell Fluka R1191100MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 113826-44-1
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 100 mg
Da utilizzare con (applicazione) Antibiotics
Forma fisica Solid
Grado Analytical Standard
Titolo del prodotto
Cefoperazone dihydrate, Honeywell Fluka™ >