Learn More
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11444973
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11444973
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11444973
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12263.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid is used in the preparation of dipicolinato ligated lanthanide and transition metal complexes. It acts as a chelating agent for chromium, zinc, manganese, copper, iron and molybdenum. Its calcium-dipcolinic acid complex is used to protect deoxyribonucleic acid (DNA) from heat denaturation which enhances the DNA stability. It plays an important role as a marker for the effectiveness of sterilization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid is used in the preparation of dipicolinato ligated lanthanide and transition metal complexes. It acts as a chelating agent for chromium, zinc, manganese, copper, iron and molybdenum. Its calcium-dipcolinic acid complex is used to protect deoxyribonucleic acid (DNA) from heat denaturation which enhances the DNA stability. It plays an important role as a marker for the effectiveness of sterilization.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible with acids, bases and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 499-83-2
Formula molecolare C7H5NO4
Molecular Weight (g/mol) 167.12
Numero MDL MFCD00006299
InChI Key WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acidVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 10367
ChEBI CHEBI:46837
IUPAC Name pyridine-2,6-dicarboxylic acid
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Punto di fusione ∼245°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità 188°C (370°F)
Quantità 100 g
Beilstein 131629
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 167.12
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10249842 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/03/2024 Catalog NumberA12263.14,A12263.36,A12263.22
Numero di lotto10245711 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog NumberA12263.14,A12263.36,A12263.22
Numero di lotto10048400 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12263.14,A12263.36,A12263.22
Numero di lotto10190340 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12263.14,A12263.36,A12263.22
Numero di lotto10213049 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12263.14,A12263.36,A12263.22
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid
Titolo del prodotto
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals >