Learn More
Pyridine, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10092583
Pyridine, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10092583
25 L, Metal Drum
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
50 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Metal Drum
Codice prodotto. 10092583
Marca: Thermo Scientific Acros 131780250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-86-1
Formula molecolare C5H5N
Molecular Weight (g/mol) 79.102
Numero MDL MFCD00011732
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC Name piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Pyridine
Punto di fusione -42.0°C
Densità 0.9780g/mL
Punti di ebollizione 115.0°C to 116.0°C
Quantità 25 L
Punto d'infiammabilità 17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5085 to 1.5105
Intervallo percentuale saggio 99+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.02% max.
Gravità specifica 0.978
Pressione del vapore Vapor Pressure: 20mbar at 20°C
Viscosità 0.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 20, 181
Acqua 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Indice di Merck 15, 8081
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Peso formulazione 79.1
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Show More Show Less
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467948 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/11/2024 Catalog Number131780250,131780010,131780500,131780025
Numero di lottoA0462370 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/04/2024 Catalog Number131780250,131780010,131780500,131780025
Numero di lottoA0461582 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/04/2024 Catalog Number131780250,131780010,131780500,131780025
Numero di lottoA0451403 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/03/2024 Catalog Number131780250,131780010,131780500,131780025
Numero di lottoA0461098 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/03/2024 Catalog Number131780250,131780010,131780500,131780025
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Pyridine, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >