Learn More
Pyridine-d{5}, 99.5% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11397928
Pyridine-d{5}, 99.5% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11397928
10 g
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11397928
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036471.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Pyridine-d{5} is used in the synthesis complexes with cobalt(II) halides, pyridine-d5, a deuterated form of pyridine, ionic liquid matrices (ILMs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7291-22-7
Formula molecolare C5H5N
Molecular Weight (g/mol) 84.13
Numero MDL MFCD00044639
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Sinonimo pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridine
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-d5
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 1.05 g/mL
Punto d'infiammabilità 20°C (68°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.506
Quantità 10 g
Punto di fusione -42°C
Punti di ebollizione 115°C
Numero UN UN1282
Beilstein 114377
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,ether,acetone,and benzene.
Peso formulazione 84.14
Percent Purity 99.5%
Titolo del prodotto
Pyridine-d{5}, 99.5% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals >