Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyrocatechol Violet, pure, indicator grade
Codice prodotto. 10366880
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-41-3
Formula molecolare C19H14O7S
Molecular Weight (g/mol) 386.37
Numero MDL MFCD00005868
InChI Key RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Pyrocatecholsulfonephthalein
PubChem CID 66993
IUPAC Name 4-[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzene-1,2-diol
SMILES OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrocatechol Violet
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, 2-methoxyethanol
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 441 to 449nm (in methanol)
Peso formulazione 386.36
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 375 (at lambda max, methanol) min.
Adeguatezza for complexometric det. of metal oxides: passes
Colore Brown or Green
Quantità 5 g
Forma fisica Metallic or Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468493 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number146540250,146540050
Numero di lottoA0459200 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/01/2024 Catalog Number146540250,146540050
Numero di lottoA0458270 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2023 Catalog Number146540250,146540050
Numero di lottoA0450813 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number146540250,146540050
Numero di lottoA0395197 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number146540250,146540050
Identificativo prodotto
  • Pyrocatechol Violet
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Pyrocatechol Violet, pure, indicator grade >