Learn More
Hellma™ Celle micro per assorbimento QS Quartz Suprasil
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Suprasil™ Quartz Micro Absorption Cell Cuvettes come with either a lid or PTFE cap to limit evaporation.
Marca:  Hellma™ 100-20-40
Codice prodotto. 11757263
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Very chemically resistant
  • Maintains shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C
  • 80% transmission from 320 to 2500nm
Specifica
Specifica
Macro Absorption Cell
Quartz Suprasil
20 mm
45 mm
7000 μL
9.5mm
200 to 2500 nm
12.5 mm