Learn More
Hellma™ Celle micro per assorbimento QS Quartz Suprasil
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Suprasil™ Quartz Micro Absorption Cell Cuvettes come with either a lid or PTFE cap to limit evaporation.
205.00€ - 760.00€
Specifica
Tipo | Macro Absorption Cell |
---|---|
Materiale | Quartz Suprasil |
Larghezza (sistema metrico) interno | 9.5mm |
Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13227019
|
Hellma™
100-50-40 |
17,500 μL |
282.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10028190
|
Hellma™
100-40-40 |
14,000 μL |
268.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10100591
|
Hellma™
100-20-40 |
7000 μL |
205.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11757263
|
Hellma™
100-20-40 |
7000 μL | N/A | ||||||
11711764
|
Hellma™
100-100-40 |
35000 μL | N/A | ||||||
Descrizione
- Very chemically resistant
- Maintains shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C
- 80% transmission from 320 to 2500nm
Specifica
Macro Absorption Cell | |
9.5mm | |
45 mm |
Quartz Suprasil | |
200 to 2500 nm | |
12.5 mm |