Learn More
Hellma™ Celle micro per assorbimento QS Quartz Suprasil
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Suprasil™ Quartz Micro Absorption Cell Cuvettes come with either a lid or PTFE cap to limit evaporation.
Marca:  Hellma™ 100-40-40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10028190
  • 238.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Very chemically resistant
  • Maintains shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C
  • 80% transmission from 320 to 2500nm
Specifica
Specifica
Macro Absorption Cell
Quartz Suprasil
40 mm
45 mm
14,000 μL
9.5mm
200 to 2500 nm
12.5 mm