Learn More
Sartorius Qualitative Grade 1291 Filter Papers
These qualitative filter papers are essentially used for analytical purposes and routine analyses, whenever no gravimetric analyses are required. They are wet-strengthened and can be used for pressure and vacuum filtration.
11.30€ - 65.50€
Specifica
Formato | Disc |
---|---|
Particle Retention | 2 to 3 μm |
Velocità di filtraggio | 180 sec. |
Grado | 1291 |
Quantità | 100/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10052431
|
Sartorius
FT-3-209-125 |
125 mm | Disc |
20.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10585891
|
Sartorius
FT-3-209-090 |
90 mm | Disc |
12.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10767432
|
Sartorius
FT-3-209-240 |
240 mm | Disc |
65.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10674522
|
Sartorius
FT-3-209-185 |
185 mm | Disc |
40.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10012411
|
Sartorius
FT-3-209-055 |
55 mm | Disc |
11.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10682582
|
Sartorius
FT-3-209-070 |
70 mm | Disc |
12.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10103901
|
Sartorius
FT-3-209-110 |
110 mm | Disc |
16.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10377401
|
Sartorius
FT-3-209-150 |
150 mm | Disc |
26.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Made of refined pulp and cotton linters with an > 95% α-cellulose content. Ash content < 0,1% according to DIN 54370. Wet-strengthened.Specifica
Disc | |
180 sec. | |
100/Pk. |
2 to 3 μm | |
1291 | |
0.16 mm |