Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System, 384-well
The Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System adds innovative smart features to the real-time PCR (qPCR) workflow, all in a compact footprint.
Marca:  Applied Biosystems™ A43164
Codice prodotto. 16640113
  • 92900.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Interchangeable
QuantStudio 7 Pro Real Time PCR System with 384-well block
QuantStudio™
Energy Efficient, Fewer Resources used and Less Waste
1 system
384-well Plate
QuantStudio™
12 in. Color Touchscreen
Room Temperature
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System, 384-well > 384-well plate