Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Protein and Protein Broad Range (BR) Assay Kits
GREENER_CHOICE
Achieve sensitive detection of protein, and low protein-to-protein variation, with the Qubit Protein and Protein BR Assay Kits for fluorescence-based protein quantitation assays.
260.00€
Specifica
Metodo di rilevamento Fluorescence
Linea di prodotti Qubit™
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Saggio Quantitation Range Sufficiente per Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Saggio Quantitation Range Sufficiente per Prezzo Quantità e disponibilità  
17285996
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Invitrogen™
A50669
Qubit Protein Broad Range Assay 0.1 to 20 mg/mL 500 Reactions
260.00€
pezzi 500
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Fluorescence
Qubit™
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Invitrogen™ Qubit™ Protein and Protein Broad Range (BR) Assay Kits