Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Column Packing Raschig Ring
For use with Quickfit™ plain fractionating columns
Marca: Quickfit FC8/09
123.26 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For use with Quickfit™ plain fractionating columns
- Raschig rings - short lengths of glass tubing
- Supplied in 1L bags
- Manufactured from borosilicate glass for contamination free performance
Specifica
9mm | |
Raschig Ring | |
Pyrex Borosilicate Glass | |
Quickfit™ plain fractionating columns |
Titolo del prodotto
Quickfit™ Borosilicate Glass Column Packing Raschig Ring > Length: 9mm