Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Complete Soxhlet Extractor Assembly
Complete kit including all glass components necessary to perform a solid-liquid extraction. Quickfit™ Borosilicate Glass Complete Soxhlet Extractor Assembly includes an extractor, condenser, and an evaporating flask.
474.00€ - 1935.00€
Specifica
Product Type Complete Soxhlet extractor assembly
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for solid-liquid extraction
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11932078
Vedere i documenti
Quickfit™
100RASX
100 ml
474.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10345440
Vedere i documenti
Quickfit™
2LRCSX
2000 mL
1415.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10283910
Vedere i documenti
Quickfit™
600RDSX
600 mL
1935.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Each assembly comprises the basic components for solid-liquid extraction : Flask/Soxhlet extractor/Condenser/Associated lids and clips
  • Choice of assemblies with different extractor capacities
Specifica
Specifica
Complete Soxhlet extractor assembly
Vetro borosilicato Pyrex
Ideal for solid-liquid extraction
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Quickfit™ Borosilicate Glass Complete Soxhlet Extractor Assembly