Learn More
Recipiente per coltura cilindrico in vetro borosilicato Azlon™
In vetro borosilicato a resistenza termica. Il recipiente per coltura cilindrico in vetro borosilicato Quickfit™ è ideale per attività di fermentazione e coltura. Autoclavabile con giunto a flangia piatta smerigliato di precisione. Per l'uso con fermi a clip e coperchi con flangia piatta Quickfit™.
Marca:  Quickfit FV20L
2935.50 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15517910
  • 3170.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 08-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from temperature resistant borosilicate glass. QuickfitTM Borosilicate Glass Cylindrical Culture Vessel is ideal for fermentation and culture work. Autoclavable with precision ground flat-flange joint. For use with QuickfitTM flat-flange lids and retaining clips.
  • Ideal for fermentation and culture work
  • Manufactured from temperature resistant borosilicate glass
  • Autoclavable
  • With precision ground flat-flange joint
  • For use with Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Flat
Borosilicate Glass
1 Each
288 mm
20,000 mL
Quickfit™ flat flange lids and retaining clips, ideal for fermentation and culture work
465 mm