Learn More
Recipiente per coltura cilindrico in vetro borosilicato Azlon™
In vetro borosilicato a resistenza termica. Il recipiente per coltura cilindrico in vetro borosilicato Quickfit™ è ideale per attività di fermentazione e coltura. Autoclavabile con giunto a flangia piatta smerigliato di precisione. Per l'uso con fermi a clip e coperchi con flangia piatta Quickfit™.
Marca: Quickfit FV500
736.25 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Manufactured from temperature resistant borosilicate glass. QuickfitTM Borosilicate Glass Cylindrical Culture Vessel is ideal for fermentation and culture work. Autoclavable with precision ground flat-flange joint. For use with QuickfitTM flat-flange lids and retaining clips.
- Ideal for fermentation and culture work
- Manufactured from temperature resistant borosilicate glass
- Autoclavable
- With precision ground flat-flange joint
- For use with Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips
Specifica
Autoclavable | |
500 mL | |
Cell Culture | |
1 Each | |
80 mm |
Piatto | |
Vetro borosilicato Pyrex | |
Culture Vessel | |
130 mm |