Learn More
Quickfit™ Multi-coil condenser, large scale
Features double coil design with common water inlet.
Marca:  Quickfit C13/55/2
1220.75 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15507760
  • 1285.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for pilot plant work
  • Glass side arms accept tubing with an internal diameter of 18mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Suitable for pilot plant work
34/35
Double Coil Condenser
660 mm
Borosilicate Glass