Learn More
Quickfit™ Multi-coil condenser, large scale
Features double coil design with common water inlet.
1170.00€ - 1285.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Tipo | Double Coil Condenser |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for pilot plant work |
Nessun giunto rastremato standard | 34/35 |
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15597750
|
Quickfit
C13/55 |
34/35 | 440 mm |
1170.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 21-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15507760
|
Quickfit
C13/55/2 |
34/35 | 660 mm |
1285.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Suitable for pilot plant work
- Glass side arms accept tubing with an internal diameter of 18mm
Specifica
Borosilicate Glass | |
Double Coil Condenser | |
Suitable for pilot plant work | |
34/35 |